1-Decyne ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 764-93-2
Molecular Formula: HC≡C(CH2)7CH3
Formula Weight: 138.26
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4270
Odour: Petrol-like
Melting Point: -44°
Boiling Point: 174-176°
Beilstein Reference: 1236372
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009576
Formula:
C₁₀H₁₈ Punto di ebollizione: 174…176 °C Punto di fusione: –44 °C Densità: 0,767 Flash Pt: 50 °C (122 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009576 CAS Number: 764-93-2 EINECS: 212-132-8 UN: 3295 ADR: 3,III |