Stampa…
1-Decyne 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
223430050 223430250 223431000
ACRO223430050EA 24.9 EUR
ACRO223430050 ACRO223430250 ACRO223431000
1-Decyne 98%
1-Decyne
Formula: C₁₀H₁₈
Punto di ebollizione: 174 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –44 °C
Densità: 0,76 g/cm³
Flash Pt: 48 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009576
CAS Number: 764-93-2
EINECS: 212-132-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %