4-Methyl-1-pentene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 691-37-2
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -32°(-25°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.664
Refractive Index: 1.3820
Appearance: Colourless
Odour: Petrol-like
Melting Point: -153°
Boiling Point: 53-54°
Beilstein Reference: 1731096
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008949
Formula:
C₆H₁₂ Punto di ebollizione: 53…54 °C Punto di fusione: –153 °C Densità: 0,664 Flash Pt: –32 °C (–25 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008949 CAS Number: 691-37-2 EINECS: 211-720-1 UN: 3295 ADR: 3,II |