3,3-Dimethyl-1-butene 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
152720500
152722500
ACRO152720500EA
32.3
EUR
ACRO152720500
ACRO152722500
3,3-Dimethyl-1-butene 95%
3,3-Dimethyl-1-butene
Formula:
C₆H₁₂ Punto di ebollizione: 41 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –115 °C Densità: 0,65 g/cm³ Flash Pt: –28 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008853 CAS Number: 558-37-2 EINECS: 209-195-9 UN: 3295 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3750 to 1.3780 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |