Stampa…
Supelco® Organic Reference Standard, 2-Methyl-2-butene
Fornitore: Merck
66050-10ML 66050-50ML 66050-5ML
66050-10MLEA 205 EUR
66050-10ML 66050-50ML 66050-5ML
Supelco® Organic Reference Standard, 2-Methyl-2-butene
Standard Standard organici
  • GHS signal: GHS02, GHS08, GHS07, GHS09
Attenzione: P210 - P233 - P273 - P301 + P310 - P331 - P403 + P233
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=878c7ad5d9379bda48636ddabebf94067275893a&vid=b2769f52c59eb8906d42116d0e4f4a03a79f43b3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Specifiche
M-Clarity quality level MQ100
Synonym(s) β-Isoamylene; Amylene
Environmentally Preferable
Densità 0,662 g/ml at 25 °C (lit.)
CAS No. 513-35-9
N. MDL MFCD00009276
Formula CH₃CH=C(CH₃)₂
Peso molecolare 70,13
Punto di fusione –134 °C (lit.)
Punto di ebollizione 35 - 38 °C (lit.)
Descrizione classe di pericolo H224 - H302 - H304 - H336 - H341 - H411
Punto di infiammabilità –20 °C
Condizioni di spedizione STD
Condizioni di conservazione RT