Stampa…
2-Metil-2-butene mixture of isomers per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14874.1000 8.14874.0025 8.14874.0250 8.14874.9025
8.14874.1000EA 162 EUR
8.14874.1000 8.14874.0025 8.14874.0250 8.14874.9025
2-Metil-2-butene mixture of isomers per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-Metil-2-butene
Formula: C₅H₁₀
Peso molecolare: 70,13 g/mol
Punto di ebollizione: 39 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –124 °C
Densità: 0,6623 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –45 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009276
CAS Number: 513-35-9
EINECS: 247-975-0
UN: 3295
ADR: 3,I
Merck Index: 12,00649
Visualizza i codici
Solubility 0.19 g/l (25 °C)
Melting Point -134 °C
Molar Mass 70.13 g/mol
Vapor Pressure 513 hPa (20 °C)
Flash Point -45 °C
Explosion Limit 1 - 9 %(V)
Density 0.66 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C
Viscosity Kinematic 0.29 mm2/s (20 °C)