2-Metil-2-butene 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₁₀ Punto di ebollizione: 39 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –134 °C Densità: 0,66 g/cm³ Flash Pt: –45 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009276 CAS Number: 513-35-9 EINECS: 208-156-3 UN: 2460 ADR: 3,II Merck Index: 12,00649 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |