2-Methyl-1-pentene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₂ Punto di ebollizione: 61°C Punto di fusione: -136°C Densità: 0,7083 g/cm³ (0 °C) Flash Pt: -28°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009405 CAS Number: 763-29-1 EINECS: 212-108-7 UN: 2288 ADR: 3,II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |