2-Methyl-1-pentene 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
127400100
127400500
ACRO127400100EA
60.1
EUR
ACRO127400100
ACRO127400500
2-Methyl-1-pentene 99%
2-Methyl-1-pentene
Formula:
C₆H₁₂ Punto di ebollizione: 62 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –136 °C Densità: 0,68 g/cm³ Flash Pt: –26 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009405 CAS Number: 763-29-1 EINECS: 212-108-7 UN: 3295 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |