2,4-Dimethyl-1-pentene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 2213-32-3
Molecular Formula: C7H14
Formula Weight: 98.19
Flash Point: -16°(-27°F)
Refractive Index: 1.3995
Boiling Point: 81°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00039854
Formula:
C₇H₁₄ Punto di ebollizione: 81 °C Punto di fusione: –124,1 °C Densità: 0,69 Flash Pt: –16 °C (3,2 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039854 CAS Number: 2213-32-3 EINECS: 218-665-2 UN: 3295 ADR: 3,II |