2,4,4-Trimethyl-2-pentene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 107-40-4
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: -1°(29°F)
Refractive Index: 1.4160
Melting Point: -106°
Boiling Point: 103-105°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008902
Formula:
C₈H₁₆ Punto di ebollizione: 103…105 °C Punto di fusione: –106 °C Densità: 0,720 Flash Pt: –1 °C (29 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008902 CAS Number: 107-40-4 EINECS: 203-488-5 UN: 3295 ADR: 3,II |