2,4,4-Trimethyl-2-pentene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₆ Punto di ebollizione: 102 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –106 °C Densità: 0,72 g/cm³ Flash Pt: 2 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008902 CAS Number: 107-40-4 EINECS: 203-486-4 UN: 2050 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |