Stampa…
2,4,4-Trimetil-1-pentene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
140181000 140185000
ACRO140181000EA 161 EUR
ACRO140181000 ACRO140185000
2,4,4-Trimetil-1-pentene 99%
2,4,4-Trimetil-1-pentene
Formula: C₈H₁₆
Peso molecolare: 112,22 g/mol
Punto di ebollizione: 101…102 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –101 °C
Densità: 0,7 g/cm³
Flash Pt: –6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008855
CAS Number: 107-39-1
EINECS: 203-486-4
UN: 2050
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +25° to +30° (20°C, 589 nm) (c=1 in water)