Stampa…
2,3-Dimethyl-1-butene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L05675.06 L05675.14
L05675.06EA 41.9 EUR
L05675.06 L05675.14
2,3-Dimethyl-1-butene ≥99%
2,3-Dimethyl-1-butene
Purity: 99% CAS No.: 563-78-0 Molecular Formula: C6H12 Formula Weight: 84.16 Flash Point: -18°(-°F) Refractive Index: 1.3910 Melting Point: -157° Boiling Point: 56-57° Beilstein Reference: 505982 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00008923
Formula: C₆H₁₂
Peso molecolare: 84,16 g/mol
Punto di ebollizione: 56…57 °C
Punto di fusione: –157 °C
Densità: 0,679
Flash Pt: –18 °C (– °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008923
CAS Number: 563-78-0
EINECS: 209-262-2
UN: 3295
ADR: 3,II