Stampa…
2,3,3-Trimethyl-1-butene 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
140130050 140130250
ACRO140130050EA 112 EUR
ACRO140130050 ACRO140130250
2,3,3-Trimethyl-1-butene 99+%
2,3,3-Trimethyl-1-butene
Formula: C₇H₁₄
Peso molecolare: 98,19 g/mol
Punto di ebollizione: 78…80 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –109,9 °C
Densità: 0,7 g/cm³
Flash Pt: –17 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008850
CAS Number: 594-56-9
EINECS: 209-845-1
UN: 3295
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4015 to 1.4035 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %