Stampa…
3-Cloro-2-metilpropene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05905.0100 8.05905.0500
8.05905.0100EA 38.8 EUR
8.05905.0100 8.05905.0500
3-Cloro-2-metilpropene per sintesi, Sigma-Aldrich®
3-Cloro-2-metilpropene
Formula: C₄H₇Cl
Peso molecolare: 90,55 g/mol
Punto di ebollizione: 72 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000953
CAS Number: 563-47-3
EINECS: 209-251-2
UN: 2554
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02167
Visualizza i codici
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point -80 °C
Molar Mass 90.55 g/mol
Boiling Point 72 - 74 °C
Vapor Pressure 140 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Refractive Index 1.4272 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.2 - 10.4 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 540 °C