Stampa…
3-Cloro-2-metilpropene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
B22674.0B B22674.18 B22674.30
B22674.0BEA 232 EUR
B22674.0B B22674.18 B22674.30
3-Cloro-2-metilpropene ≥98%
3-Cloro-2-metilpropene
Purity: 98% CAS No.: 563-47-3 Molecular Formula: C4H7Cl Formula Weight: 90.55 Flash Point: -12°(9°F) Refractive Index: 1.4275 Melting Point: -80° Boiling Point: 71-72° Merck Reference: 14,2148 UN No.: 2554 MDL No.: MFCD00000953
Formula: C₄H₇Cl
Peso molecolare: 90,55 g/mol
Punto di ebollizione: 71…72 °C
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 0,917
Flash Pt: –12 °C (9 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000953
CAS Number: 563-47-3
EINECS: 209-251-2
UN: 2554
ADR: 3,II
Merck Index: 14,2148