Stampa…
3-Chloro-2-(chloromethyl)propene 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Chloro-2-chloromethyl-1-propene, 3-Chloro-2-(chloromethyl)-1-propene
277070050 277070250 277071000
ACRO277070050EA 56 EUR
ACRO277070050 ACRO277070250 ACRO277071000
3-Chloro-2-(chloromethyl)propene 96%
3-Chloro-2-(chloromethyl)propene
Formula: C₄H₆Cl₂
Peso molecolare: 125 g/mol
Punto di ebollizione: 138…140 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 14 °C
Densità: 1,08 g/cm³
Flash Pt: 36 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000952
CAS Number: 1871-57-4
EINECS: 217-489-3
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %