1-Chloro-2-methylpropane per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₄H₉Cl Punto di ebollizione: 68 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –131 °C Densità: 0,8829 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –17 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000954 CAS Number: 513-36-0 EINECS: 208-157-9 UN: 1127 ADR: 3,II Merck Index: 13,05155 |
Solubility | 28 mg/l (20 °C) |
Melting Point | -131 °C |
Molar Mass | 92.56 g/mol |
Boiling Point | 69 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 161 hPa (20 °C) |
Flash Point | -17 °C |
Refractive Index | 1.3975 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2.0 - 8.8 %(V) |
Density | 0.88 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 395 °C |
Synonyms | Isobutyl chloride |
Hill Formula | C4H9Cl |
Chemical Formula | (CH3)2CHCH2Cl |