trans-5-Decene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 7433-56-9
Molecular Formula: C10H20
Formula Weight: 140.27
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4240
Boiling Point: 171-172°
Beilstein Reference: 1719487
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009508
Formula:
C₁₀H₂₀ Punto di ebollizione: 171…172 °C Punto di fusione: –73 °C Densità: 0,740 Flash Pt: 46 °C (114 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009508 CAS Number: 7433-56-9 EINECS: 231-080-7 UN: 3295 ADR: 3,III |