trans-4-Octene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(E)-4-Octene
Purity: 97%
CAS No.: 14850-23-8
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: 21°(70°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.715
Refractive Index: 1.4120
Odour: Characteristic
Boiling Point: 122-123°
Beilstein Reference: 1719104
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009476
Formula:
C₈H₁₆ Peso molecolare: 112,22 g/mol Punto di ebollizione: 122…123 °C Punto di fusione: –93,8 °C Densità: 0,715 Flash Pt: 21 °C (70 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009476 CAS Number: 14850-23-8 EINECS: 238-913-3 UN: 3295 ADR: 3,II |