trans-3-Hexene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(E)-3-Hexene, 3-Hexene
Purity: 98%
CAS No.: 13269-52-8
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.3940
Odour: Mild
Melting Point: -113°
Boiling Point: 66-67°
Beilstein Reference: 1718859
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009386
Formula:
C₆H₁₂ Peso molecolare: 84,16 g/mol Punto di ebollizione: 66…67 °C Punto di fusione: –113 °C Densità: 0,677 Flash Pt: –25 °C (–13 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009386 CAS Number: 13269-52-8 EINECS: 236-261-4 UN: 3295 ADR: 3,II |