Stampa…
trans-3-Hexene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
149910010 149910051
ACRO149910010EA 29.5 EUR
ACRO149910010 ACRO149910051
trans-3-Hexene 98%
trans-3-Hexene
Formula: C₆H₁₂
Punto di ebollizione: 67 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –113 °C
Densità: 0,677 g/cm³
Flash Pt: –12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009386
CAS Number: 13269-52-8
EINECS: 236-261-4
UN: 3295
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3935 to 1.3955 (20°C, 589 nm)
Assay ≥97.5 %