trans-2-Pentene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 646-04-8
Molecular Formula: C5H10
Formula Weight: 70.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -45°(-49°F)
Refractive Index: 1.3790
Odour: Petroleum-like
Melting Point: -136°
Boiling Point: 36-37°
Beilstein Reference: 1718795
Merck Reference: 14,7123
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009384
Formula:
C₅H₁₀ Punto di ebollizione: 36…37 °C Punto di fusione: –136 °C Densità: 0,649 Flash Pt: –45 °C (–49 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009384 CAS Number: 646-04-8 EINECS: 211-461-4 UN: 3295 ADR: 3,II Merck Index: 14,7123 |