trans-2-Octene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(E)-2-Octene
Purity: 97%
CAS No.: 13389-42-9
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: 14°(57°F)
Refractive Index: 1.4130
Melting Point: -89 to -86°
Boiling Point: 122-123°
Beilstein Reference: 1719497
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009532
Formula:
C₈H₁₆ Peso molecolare: 112,22 g/mol Punto di ebollizione: 122…123 °C Punto di fusione: –89 to –86 °C Densità: 0,718 Flash Pt: 14 °C (57 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009532 CAS Number: 13389-42-9 EINECS: 236-463-2 UN: 3295 ADR: 3,II |