trans-2-Hexene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 4050-45-7
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -20°(-4°F)
Refractive Index: 1.3940
Odour: Mild
Melting Point: -99°
Boiling Point: 68-69°
Beilstein Reference: 1719020
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009473
Formula:
C₆H₁₂ Punto di ebollizione: 68…69 °C Punto di fusione: –99 °C Densità: 0,674 Flash Pt: –20 °C (–4 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009473 CAS Number: 4050-45-7 EINECS: 223-752-3 UN: 3295 ADR: 3,II |