trans-2-Hexene 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₂ Punto di ebollizione: 68 °C (1013 hPa) Densità: 0,66 g/cm³ Flash Pt: –20 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009473 CAS Number: 4050-45-7 EINECS: 223-752-3 UN: 1993 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |