Stampa…
Elmetti di sicurezza, serie M-300, Versaflo™
Fornitore: 3M
M306 M307
111-1086EA 839 EUR
111-1086 111-1087
Elmetti di sicurezza, serie M-300, Versaflo™
Respiratori Respiratori
Elmetti 3M™ Versaflo™ serie M-300 per protezione combinata di vie respiratorie, occhi e viso. In aggiunta, negli elmetti è incorporata la protezione per la testa, fondamentale in aree in cui gli elmetti di sicurezza sono obbligatori (ad es. cantieri edili). L'elmetto è realizzato in poliammide rivestito in poliuretano ed è caratterizzato da un bordo di tenuta del facciale per usi generici.
  • Il design della visiera combina l'ottima visione periferica e verso il basso con una buona trasparenza ottica
  • Lenti rivestite antigraffio e resistenti ai prodotti