Stampa…
cis-4-Octene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: (Z)-4-Octene
43156.09 43156.04 43156.18
43156.09EA 198 EUR
43156.09 43156.04 43156.18
cis-4-Octene ≥97%
cis-4-Octene
Purity: 97% CAS No.: 7642-15-1 Molecular Formula: C8H16 Formula Weight: 112.22 Physical Form: Liquid UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00067484
Formula: C₈H₁₆
Punto di ebollizione: 123 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –118,7 °C
Densità: 0,7212 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067484
CAS Number: 7642-15-1
EINECS: 231-578-4
UN: 3295
ADR: 3,II