Stampa…
cis-2-Pentene
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
383590010 383590050 383590100
ACRO383590010EA 58.7 EUR
ACRO383590010 ACRO383590050 ACRO383590100
cis-2-Pentene
cis-2-Pentene
Formula: C₅H₁₀
Punto di ebollizione: 37 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –151 °C
Densità: 0,65 g/cm³
Flash Pt: –27 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063978
CAS Number: 627-20-3
EINECS: 210-988-7
UN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07263
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3810 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %