Stampa…
1-Pentene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A16723.14 A16723.22
A16723.14EA 40 EUR
A16723.14 A16723.22
1-Pentene ≥97%
1-Pentene
Purity: 97% CAS No.: 109-67-1 Molecular Formula: CH3(CH2)2CH=CH2 Formula Weight: 70.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -51°(-60°F) Refractive Index: 1.3715 Melting Point: -138° Boiling Point: 30-31° Beilstein Reference: 1731629 Merck Reference: 14,7122 UN No.: 1108 MDL No.: MFCD00003567
Formula: C₅H₁₀
Punto di ebollizione: 30…31 °C
Punto di fusione: –138 °C
Densità: 0,640
Flash Pt: –51 °C (–60 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003567
CAS Number: 109-67-1
EINECS: 203-694-5
UN: 1108
ADR: 3,I
Merck Index: 14,7122