Stampa…
1-Pentene 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: alpha-n-Amylene, Propylethylene
268665000 268660025 268660250 268661000
ACRO268665000EA 199 EUR
ACRO268665000 ACRO268660025 ACRO268660250 ACRO268661000
1-Pentene 97%
1-Pentene
Formula: C₅H₁₀
Peso molecolare: 70.13 g/mol
Punto di ebollizione: 30 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –165 °C
Densità: 0.64 g/cm³
Flash Pt: –28 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003567
CAS Number: 109-67-1
EINECS: 203-694-5
UN: 1108
ADR: 3 I
Merck Index: 12,07262
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3704 to 1.3724 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %