1-Octene, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₈H₁₆ Punto di ebollizione: 121 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –102 °C Densità: 0,7152 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 8 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009548 CAS Number: 111-66-0 EINECS: 203-893-7 UN: 3295 ADR: 3,II Merck Index: 13,01770 |