Stampa…
1-Octene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20928.0005 8.20928.0250 8.20928.1000
8.20928.0005EA 26.9 EUR
8.20928.0005 8.20928.0250 8.20928.1000
1-Octene per sintesi, Sigma-Aldrich®
1-Octene
Formula: C₈H₁₆
Punto di ebollizione: 121 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –102 °C
Densità: 0,7152 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 8 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009548
CAS Number: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
UN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01770
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -102 °C
Molar Mass 112.21 g/mol
Boiling Point 121 °C
Vapor Pressure 17.3 hPa (20 °C)
Flash Point 8 °C
Refractive Index 1.4085 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 6.8 %(V)
Density 0.72 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 221 °C
Viscosity kinematic 0.38 mm2/s (40 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid