1-Octene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97+%
CAS No.: 111-66-0
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: 21°(70°F)
Refractive Index: 1.4090
Odour: Petroleum-like
Melting Point: -102°
Boiling Point: 122-123°
Beilstein Reference: 1734497
Merck Reference: 14,1764
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009548
Formula:
C₈H₁₆ Peso molecolare: 112,22 g/mol Punto di ebollizione: 122…123 °C Punto di fusione: –102 °C Densità: 0,715 Flash Pt: 21 °C (70 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009548 CAS Number: 111-66-0 EINECS: 203-893-7 UN: 3295 ADR: 3,II Merck Index: 14,1764 |