Stampa…
1-Octene 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
301250025 301251000 301250010 301250100 301255000
ACRO301250025EA 115 EUR
ACRO301250025 ACRO301251000 ACRO301250010 ACRO301250100 ACRO301255000
1-Octene 99+%
1-Octene
Formula: C₈H₁₆
Punto di ebollizione: 121…123 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –102 °C
Densità: 0,715 g/cm³
Flash Pt: 13 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009548
CAS Number: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
UN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01770
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %