1-Esene per sintesi
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
8.20639.0005
8.20639.0250
8.20639.1000
8.20639.2500
8.20639.9135
8.20639.0005EA
22.5
EUR
8.20639.0005
8.20639.0250
8.20639.1000
8.20639.2500
8.20639.9135
1-Esene per sintesi
1-Esene
Formula:
C₆H₁₂ Punto di ebollizione: 63 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –140 °C Densità: 0,675 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –26 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009505 CAS Number: 592-41-6 EINECS: 209-753-1 UN: 2370 ADR: 3,II |