1-Esene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
B20271.AC
B20271.AE
B20271.AP
B20271.ACEA
25
EUR
B20271.AC
B20271.AE
B20271.AP
1-Esene ≥98%
1-Esene
Purity: 98%
CAS No.: 592-41-6
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.3880
Odour: Mild
Melting Point: -140°
Boiling Point: 62-64°
Beilstein Reference: 1209240
UN No.: 2370
MDL No.: MFCD00009505
Formula:
C₆H₁₂ Peso molecolare: 84,16 g/mol Punto di ebollizione: 62…64 °C Punto di fusione: –140 °C Densità: 0,673 Flash Pt: –25 °C (–13 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009505 CAS Number: 592-41-6 EINECS: 209-753-1 UN: 2370 ADR: 3,II |