1-Esene 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
213210010
213211000
213210250
213210025
ACRO213210010EA
48.5
EUR
ACRO213210010
ACRO213211000
ACRO213210250
ACRO213210025
1-Esene 97%
1-Esene
Formula:
C₆H₁₂ Punto di ebollizione: 62…65 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –140 °C Densità: 0,678 g/cm³ Flash Pt: –26 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009505 CAS Number: 592-41-6 EINECS: 209-753-1 UN: 2370 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3867 to 1.3887 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |