1-Hexadecene ≥94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 94%
CAS No.: 629-73-2
Molecular Formula: CH3(CH2)13CH=CH2
Formula Weight: 224.43
Flash Point: 132°(269°F)
Refractive Index: 1.4420
Melting Point: 4°
Boiling Point: 273-274°
Beilstein Reference: 1753401
MDL No.: MFCD00008991
Formula:
C₁₆H₃₂ Punto di ebollizione: 273…274 °C Punto di fusione: 4 °C Densità: 0,781 Flash Pt: 132 °C (269 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008991 CAS Number: 629-73-2 EINECS: 211-105-8 |