1-Heptene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 592-76-7
Molecular Formula: C7H14
Formula Weight: 98.19
Flash Point: -8°(17°F)
Refractive Index: 1.400
Melting Point: ca -119°
Boiling Point: 93-94°
Beilstein Reference: 1098332
UN No.: 2278
MDL No.: MFCD00009531
Formula:
C₇H₁₄ Punto di ebollizione: 93…94 °C Punto di fusione: ∼–119 °C Densità: 0,697 Flash Pt: –8 °C (17 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009531 CAS Number: 592-76-7 EINECS: 209-767-8 UN: 2278 ADR: 3,II |