Stampa…
1-Heptene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
120390250 120391000
ACRO120390250EA 66.3 EUR
ACRO120390250 ACRO120391000
1-Heptene 98%
1-Heptene
Formula: C₇H₁₄
Peso molecolare: 98,19 g/mol
Punto di ebollizione: 94 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –119 °C
Densità: 0,697 g/cm³
Flash Pt: –9 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009531
CAS Number: 592-76-7
EINECS: 209-767-8
UN: 2278
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %