1-Decene ≥94%
Fornitore: Thermo Scientific
L06800.AE
L06800.AU
L06800.AEEA
22.5
EUR
L06800.AE
L06800.AU
1-Decene ≥94%
1-Decene
Purity: 94%
CAS No.: 872-05-9
Molecular Formula: C10H20
Formula Weight: 140.27
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point: -66°
Boiling Point: 170-171°
Beilstein Reference: 1737236
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009577
Formula:
C₁₀H₂₀ Peso molecolare: 140,27 g/mol Punto di ebollizione: 181 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –66 °C Densità: 0,7408 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 44 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009577 CAS Number: 872-05-9 EINECS: 212-819-2 UN: 3295 ADR: 3,III |