1-Decene ≥96% remainder isomers
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 872-05-9
Molecular Formula: C10H20
Formula Weight: 140.27
Flash Point: 49°(120°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.741
Refractive Index: 1.4210
Appearance: Colourless
Melting Point: -66°
Boiling Point: 170-171°
Beilstein Reference: 1737236
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009577
Formula:
C₁₀H₂₀ Peso molecolare: 140,27 g/mol Punto di ebollizione: 170…171 °C Punto di fusione: –66 °C Densità: 0,741 Flash Pt: 49 °C (120 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009577 CAS Number: 872-05-9 EINECS: 212-819-2 UN: 3295 ADR: 3,III |