Stampa…
1-Decene ca. 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
111910010 111910025
ACRO111910010EA 52.2 EUR
ACRO111910010 ACRO111910025
1-Decene ca. 95%
1-Decene
Formula: C₁₀H₂₀
Peso molecolare: 140,27 g/mol
Punto di ebollizione: 169…171 °C
Punto di fusione: –66 °C
Densità: 0,741 g/cm³
Flash Pt: 49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009577
CAS Number: 872-05-9
EINECS: 212-819-2
UN: 3295
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %