Stampa…
Acrolein diethyl acetal 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Acrolein Acetal, 1,1-Diethoxy-2-propene, 3,3-Diethoxy-1-propene
B24821.09 B24821.18
B24821.09EA 30.9 EUR
B24821.09 B24821.18
Acrolein diethyl acetal 96%
Acrolein diethyl acetal
Purity: 96% CAS No.: 3054-95-3 Molecular Formula: CH2=CHCH(OCH2CH3)2 Formula Weight: 130.19 Flash Point: 13°(55°F) Refractive Index: 1.4010 Boiling Point: 124-125° Beilstein Reference: 1701567 UN No.: 2374 MDL No.: MFCD00009239
Formula: C₇H₁₄O₂
Peso molecolare: 130,19 g/mol
Punto di ebollizione: 124…125 °C
Punto di fusione: –77 °C
Densità: 0,852
Flash Pt: 13 °C (55 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009239
CAS Number: 3054-95-3
EINECS: 221-276-0
UN: 2374
ADR: 3,II