Stampa…
Acrolein diethyl acetal ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Acrolein Acetal, 1,1-Diethoxy-2-propene, 3,3-Diethoxy-1-propene
A0640-25G A0640-250G
TCIAA0640-25GEA 39 EUR
TCIAA0640-25G TCIAA0640-250G
Acrolein diethyl acetal ≥97.0% (by GC)
Acrolein diethyl acetal
Formula: C₇H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 124°C
Punto di fusione: –77 °C
Densità: 0,8543 g/cm³ (15 °C)
Flash Pt: 15°C
MDL Number: MFCD00009239
CAS Number: 3054-95-3
EINECS: 221-276-0
UN: 2374
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d01503324f781a977ef0cc7638c4c4560667c749&vid=7176f6fba7ca02b12dc629e243c2e9c0a6deb599&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %