3-Methoxypropene ≥94%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Allyl methyl ether
Purity: 94%
CAS No.: 627-40-7
Molecular Formula: CH2=CHCH2OCH3
Formula Weight: 72.10
Flash Point: -23°(-94°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.77
Refractive Index: 1.3803
Odour: Ether-like
Boiling Point: 42-43°
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008649
Formula:
C₄H₈O Peso molecolare: 72,11 g/mol Punto di ebollizione: 42…43 °C Densità: 0,77 Flash Pt: –23 °C (–94 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008649 CAS Number: 627-40-7 EINECS: 210-997-6 UN: 3271 ADR: 3,II |