Stampa…
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
305690050 305690250
ACRO305690050EA 42.8 EUR
ACRO305690050 ACRO305690250
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene 99%
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene
Formula: C₄H₇NO₂S₂
Peso molecolare: 165,24 g/mol
Punto di fusione: 124…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010443
CAS Number: 13623-94-4
EINECS: 237-108-4
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 127 °C
GC ≥98.5 %