Stampa…

3-Iodopropene

Fornitore: Merck
Pericolo

Synonyms: Ioduro di allile, Allile ioduro

8.22079.0025 8.22079.0100
8.22079.0025EA 0 EUR
8.22079.0025 8.22079.0100
3-Iodopropene
3-Iodopropene
Formula: C₃H₅I
Peso molecolare: 167,98 g/mol
Punto di ebollizione: 102 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –97,15 °C
Densità: 1,832 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 5 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001094
CAS Number: 556-56-9
EINECS: 209-130-4
UN: 1723
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00291

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR